Learn More
Fisherbrand™ Dickwandige PTFE-Manschette, B-Länge für Europa
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
10/19
19/26
40/38
45/40
55/44
NS 24/29
NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 Stück
Beschreibung
Hergestellt aus PTFE, mit einer kräftigen Schulterpartie für eine einfache Handhabung und einer insgesamt robusten Konstruktion für wiederholte Einsätze.
- Selbstlösende Dichtung zur Vermeidung von Verklebungen
- Hochvakuumtauglich durch den Einsatz von querliegenden, trapezförmigen Dichtringen an den Kontaktflächen
- Verwendbar bis zu 280 °C (540 °F)
- Undichtheitsrate: <1 x 10-4 torr, Liter, Sec-1
- Kein Fett mehr erforderlich
- Die Manschetten sind inert
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verhindert ein Verkleben, minimiert den Einsatz von Schmiermitteln |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Glasschliffverbindungen |
| Material | PTFE |
| Menge | 5/Packung |
| Temperaturbereich (metrisch) | -200 bis +280 °C |
| Dicke | 0.5 mm |
| Anzahl Standard-Konusverbindungen | NS 29/32 |
| Typ | Starr |