Learn More
Fisherbrand™ Thermotech Becher aus PTFE
Artikelnummer. 10736934 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
400 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10736934
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gehäuse aus reinem PTFE. Der Fisherbrand™ PTFE Thermotech Becher verfügt über einen speziell konzipierten, stablilisierenden PTFE-Kohlenstoffsockel als Einzelformteil.
  • Vollständig inerte innere Oberfläche aus reinem PTFE
  • Erhitzbar bis 270 °C
  • Verbesserte Wärmeübertragung
Spezifikation
Farbe Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 75 mm
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material PTFE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Erwärmung von Chemikalien auf Heizplatte
Höhe (metrisch) 94 mm
Länge (metrisch) 75 mm
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 280 °C
Typ Becher
Breite (metrisch) 75 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Nr.
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt