Learn More
Bohlender™ PTFE-Thermometerhalter
Artikelnummer. 10441302
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-200°C bis +250 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Packungsgröße
10441302 -200°C bis +250 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10441302 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. B 28603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.24 CHF
    79.19 CHF / 1 Stück
    Sparen 46.05 CHF
    36% Rabatt
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Sonde 8 mm
Produkttyp Thermometerhalter
Max. Temperatur (metrisch) 250 °C
Min. Temperatur (metrisch) -200 °C
Temperaturbereich (metrisch) -200°C bis +250 °C