Learn More
Fisherbrand™ PTFE Thermoelement-Sonden Typ K, 6 mm Durchmesser
Fisherbrand™ PTFE Thermoelement-Sonden Typ K kombinieren die hervorragenden Eigenschaften von PTFE mit der Zuverlässigkeit von Thermoelementthermometern. Alle Komponenten sind vollständig in reinem PTFE verkapselt. Der Edelstahlkern sorgt für Steifigkeit, lässt sich aber biegen.
63.10 CHF - 109.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Fisherbrand™ PTFE-Sonde mit Thermoelement Typ K |
---|---|
Material | PTFE |
Menge | 1 |
Arten von Sensoren | Thermoelement vom Typ K |
Reaktionszeit | 50 %, 6 bis 14 s |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16206131
|
Fisherbrand™
|
100 x 6 mm | 1 m (Kabel) |
63.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16216131
|
Fisherbrand™
|
100 x 6 mm | 2 m (Kabel) |
73.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16226131
|
Fisherbrand™
|
100 x 6 mm | 3 m (Kabel) |
82.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16236131
|
Fisherbrand™
|
100 x 6 mm | 4 m (Kabel) |
92.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16246131
|
Fisherbrand™
|
100 x 6 mm | 5 m (Kabel) |
103.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16296131
|
Fisherbrand™
|
200 x 6 mm | 1 m (Kabel) |
68.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16206141
|
Fisherbrand™
|
200 x 6 mm | 2 m (Kabel) |
78.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16216141
|
Fisherbrand™
|
200 x 6 mm | 3 m (Kabel) |
88.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16226141
|
Fisherbrand™
|
200 x 6 mm | 4 m (Kabel) |
98.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16236141
|
Fisherbrand™
|
200 x 6 mm | 5 m (Kabel) |
109.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Sensor - Thermoelement Typ K
- Kabel - PFA-Isolierung mit weißer PFA-Ummantelung
- Internationale Farben: Abdeckung: Grün, +ve Grün, -ve Weiß
- Kabel mit dem Gehäuse verbunden
- Ansprechzeit - 50 %,6 - 14 Sekunden.
- Wird mit Mini-Stecker geliefert
- Inert und nicht kontaminierend
- Druckbeständig
- Temperaturbereich von -180 bis +280 °C
Spezifikation
Fisherbrand™ PTFE-Sonde mit Thermoelement Typ K | |
1 | |
50 %, 6 bis 14 s |
PTFE | |
Thermoelement vom Typ K | |
-180°bis +280 °C |