Learn More
Fisherbrand™ Thermoelementfühler Typ K aus PTFE
Inert gegenüber fast allen chemischen Reagenzien. Die Fisherbrand™ Sonde mit PTFE-Thermoelement des Typs K kombiniert die hervorragenden Eigenschaften von PTFE mit der Präzision und Zuverlässigkeit der Temperaturmessung mittels Platinwiderstand und Thermoelement.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.21000kg
Beschreibung
- Nicht kontaminierend
- Undurchlässig gegen chemische Diffusion bei hohem Druck
- Großer Betriebstemperaturbereich, -180 bis +300 °C
- Hervorragende elektrische Isoliereigenschaften
- Einzeln geprüft
Spezifikation
Thermoelement Typ K, PTFE-Sonde | |
PTFE mit Edelstahl-Kern | |
Sondenhalter und Klemmverschraubung aus PTFE | |
700 mm | |
210 g |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
Messtemperatur | |
-180°bis +280 °C | |
9 mm |