Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Reagenzgläser, runder Boden mit Lippe
Artikelnummer. 16255971 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 ml
13 ml
50 ml
85 ml
Durchmesser (metrisch):
12 mm
16 mm
25 mm
40 mm
Länge (metrisch):
100 mm
145 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16255971
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ PTFE-Reagenzgläser, runder Boden mit Lippe, haben eine glatte Innenoberfläche und sind bis 280 °C verwendbar.
  • Runder Boden mit Lippe
  • Chemische Beständigkeit gesamt
  • Hochrein
  • Temperaturbereich von -200 °C bis +280 °C
  • Nicht kontaminierend
  • Einfach zu reinigen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 13 ml
Material PTFE
Menge 1
Produktlinie Fisherbrand
Länge (metrisch) 100 mm
Bodenform Rund
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Produkttyp Reagenzgläser mit rundem Boden mit Lippe