Learn More
Fisherbrand™ Reagenzglasgestell aus PTFE
Verwendbar von kryogenisch bis zu 250 °C (480 °F) Fisherbrand™ PTFE-Reagenzglasgestell ist für Öfen und Hochtemperatur-Thermostate geeignet.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Unbedenklich gegenüber nahezu allen chemischen Reagenzien
- Geeignet für die wiederholte Sterilisierung
Spezifikation
Reagenzglasgestell | |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (8 mm) | |
27 | |
Je 1 | |
180 x 60 mm | |
180 mm | |
45 mm | |
5 mm | |
8 mm |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
Weiß | |
PTFE | |
Teströhrchen | |
-200 °C bis +280 °C | |
180 x 60 x 45 mm | |
60 mm | |
35 mm | |
60 mm | |
250 g |