Learn More
Bohlender™ Temperatursonde aus PTFE
Artikelnummer. 10640752
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch) Sonde:
360 mm
560 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Sonde Packungsgröße
10640752 560 mm 1 Stück
10043561 360 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10640752 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. P 175025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.83 CHF
    230.33 CHF / 1 Stück
    Sparen 108.50 CHF
    32% Rabatt
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Gesamtlänge (metrisch) 560 mm
Länge (metrisch) Sonde 560 mm
Produkttyp Temperaturfühler
Max. Temperatur (metrisch) 250 °C
Min. Temperatur (metrisch) -200 °C
Temperaturbereich (metrisch) -200°C bis +250 °C