Learn More
Cowie Technology™ T-förmiger Hahn aus PTFE
Cowie Technology™ PTFE Absperrhähne in T-Form verfügen über einen reinen PTFE-Körper und -Stopfen und vereinen alle wünschenswerten Eigenschaften der Ultimate Laboratory Absperrhähne.
Marke: Cowie Technology™ 016.102
Additional Details : Gewicht : 0.07500kg
Beschreibung
- Leistung bei mittlerem Unterdruck
- Unzerbrechlich
- Chemisch inert
- Fettfrei
- Seitenarme aus Borosilikatglas im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
T-Typ | |
Absperrhahn T-Typ | |
Autoklavierbar | |
Je 1 | |
PTFE |
2 mm | |
PTFE | |
8 mm | |
Seitenhals aus Borosilikatglas |