Learn More
Fisherbrand™ Standardmäßiges T-Ventil aus PTFE mit Bajonettverschluss
Für feste und halbfeste Schläuche geeignet. Das Standard-T-Ventil aus PTFE ist mit Bajonettverschlüssen versehen.
23.40 CHF - 79.25 CHF
Spezifikation
Produkttyp Bajonettventil, T-Typ, PTFE
Zertifizierung/Konformität Konformitätszertifikat, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Autoklavierbar Ja
Material PTFE
Zur Verwendung mit PTFE-Anschlüsse
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Beschreibung Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10592582
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
Größe der Bohrung 3 mm 8 mm
25.25 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10160332
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
Größe der Bohrung 2 mm 4.5 mm
79.25 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11769337
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
Größe der Bohrung 3 mm 6.8 mm
24.55 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11779337
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
Größe der Bohrung 4 mm 9 mm
25.70 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11793299
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
Größe der Bohrung 5 mm 11 mm
33.30 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10435252
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
Größe der Bohrung 2 mm 6 mm
23.40 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10502592
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
Größe der Bohrung 4 mm 10 mm
25.95 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kegelventil
  • Für den Gebrauch mit festen oder halbfesten Schläuchen - Glas, FEP oder PTFE
  • Verbessertes Verbindungssystem
  • Alle benetzten Teile
  • Maximaler Druck 1 bar bei 100 °C und 5 mmHg
  • Alle Kontaktteile aus PTFE
  • Ventile können bei 135 °C sterilisiert werden
Spezifikation
Spezifikation
Bajonettventil, T-Typ, PTFE
Ja
PTFE-Anschlüsse
Je 1
Weiß/Blau
280 °C
Konformitätszertifikat, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
PTFE
–200°C
20 mm
1 bar