missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ PTFE-Spritzenvorsatzfilter
Cole-Parmer™ PTFE-Spritzenfilter sind unempfindlich gegenüber den meisten organischen Lösungsmitteln, konzentrierten Säuren und Basen, Treibstoffen und kryogenen Flüssigkeiten.
Marke: Cole-Parmer™ 02915-20
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Polytetrafluoroethylen (PTFE) ist unempfindlich gegenüber den meisten organischen Lösungsmitteln, konzentrierten Säuren und Basen, Treibstoffen und kryogenen Flüssigkeiten.
- Zur Sterilisation von Gas und Alkoholen, Reinigungssäuren, Alkalien und organischen Lösungsmitteln, zur Entlüftung.
- Für die Verwendung mit aggressiven Chemikalien geeignet
- Die Filter sind ohne Triton und verfügen über eine bidirektionale Membranhalterung und eine Schlaucholive für Einlass/Auslass (50 mm Durchm.) für einen sicheren Sitz an der Spritze
- Membrantyp und Porengröße sind zur einfachen Identifizierung auf jedem Filter aufgedruckt
- Alle Cole-Parmer Spritzenfilter sind auf 100 % Integrität getestet und werden gemäß ISO 9002-Normen hergestellt
- Zertifiziert nicht-pyrogen, nicht-zytotoxisch und in Blisterpackungen.
- Achtung: Dieses Produkt ist nicht für medizinische, klinische, chirurgische oder andere patientenorientierte Anwendungen zugelassen oder bestimmt und sollte dafür nicht verwendet werden.
Spezifikation
Naturfarben | |
0,2 μm | |
Polypropylen | |
100/Packung | |
25 mm |
PTFE | |
1/4 in. Bis1/2 in. Schläuche, aggressive Chemikalien, Gas-/Luftfiltration | |
75 psi | |
Spritzenfilter |