Learn More
Bohlender™ Gerade PTFE -Verschraubung mit GL-Gewinde
Diese Anschlüsse eignen sich zum Verbinden von Schläuchen oder Röhren mit unterschiedlichem Durchmesser. Bohlender™ BOLA™ Gerade Schlauchverbinder aus PTFE mit GL -Gewinde eignen sich dank ihrer universellen chemischen Beständigkeit optimal zur Verteilung von Flüssigkeiten oder Gasen.
Marke: Bohlender™ D538-18
Additional Details : Gewicht : 0.01800kg
Beschreibung
- Gerade Röhrchenverbinder aus PTFE
- Zwei Verbindungen mit GL-Gewinde
- Das Produkt wird nur PTFE ausgesetzt
- Temperaturbereich: -200 bis + 250 °C
Spezifikation
Gerades Schlauchverbindungsstück | |
PTFE | |
–200°C | |
GL 18 | |
250 °C |
FDA-konform | |
Zum Anschluss von Röhrchen oder Schläuchen mit verschiedenen Durchmessern | |
Je 1 | |
10 bar |