Learn More
Cowie Technology™ Durchgangshahn aus PTFE
Cowie Technology™ PTFE Absperrhähne mit gerader Bohrung verfügen über einen reinen PTFE-Körper und -Stopfen und vereinen alle wünschenswerten Eigenschaften der Ultimate Laboratory Absperrhähne.
Marke: Cowie Technology™ 016.004
Additional Details : Gewicht : 0.08000kg
Beschreibung
- Leistung bei mittlerem Unterdruck
- Unzerbrechlich
- Chemisch inert
- Fettfrei
- Seitenarme aus Borosilikatglas im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Gerade durch | |
Gerader Absperrhahn | |
Autoklavierbar | |
Je 1 | |
PTFE |
4 mm | |
PTFE | |
10 mm | |
Seitenhälse aus Borosilikatglas |