Learn More
Fisherbrand™ Gerades Durchflussventil aus PTFE mit Schraubverriegelung
Absperrventil. Fisherbrand™ PTFE-Durchgangsventil mit Schraubverschluss kann bei 135 °C sterilisiert werden.
23.80 CHF - 27.30 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Durchfluss-Schraubventil, PTFE |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | PTFE |
Gesamtlänge (metrisch) | 59 mm |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10592392
|
Fisherbrand™
|
2 mm |
23.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10068161
|
Fisherbrand™
|
4 mm |
27.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Maximaler Druck 1 bar bei 100 °C und 5 mmHg
- Alle Kontaktteile bestehen aus PTFE
Spezifikation
Durchfluss-Schraubventil, PTFE | |
Autoklavierbar | |
59 mm | |
-200 °C | |
27 mm | |
Weiß/Blau | |
280 °C |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE | |
PTFE-Verbindungsstücke | |
Je 1 | |
20 mm | |
1 bar |