Learn More
Fisherbrand™ Standard-Durchflussventil aus PTFE, Bajonett-Anschlüsse
Artikelnummer. 10120192 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
4.5 mm
6 mm
6.8 mm
8 mm
10 mm
11 mm
Beschreibung:
Bohrungsgröße: 2 mm
Bohrungsgröße: 3 mm
Bohrungsgröße: 4 mm
Bohrungsgröße: 5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10120192
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit starren und halbstarren Schläuchen. Das PTFE-Standard-Durchflussventil verfügt über Bajonettanschlüsse.
  • Kegelventil
  • Für den Gebrauch mit festen oder halbfesten Schläuchen - Glas, FEP oder PTFE
  • Verbessertes Verbindungssystem
  • Alle benetzten Teile
  • Maximaler Druck 1 bar bei 100 °C und 5 mmHg
  • Alle Kontaktteile aus PTFE
  • Ventile können bei 135 °C sterilisiert werden
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Beschreibung Bohrungsgröße: 2 mm
Durchmesser (metrisch) 6 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PTFE
Gesamtlänge (metrisch) 59 mm
Zur Verwendung mit PTFE-Verbindungsstücke
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -200 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Breite (metrisch) 27 mm
Höhe (metrisch) 20 mm
Farbe Weiß/Blau
Maximaler Druck 1 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 280 °C
Produkttyp Durchfluss-Bajonettventil, PTFE