Learn More
Cowie Technology™ Pinzetten aus PTFE mit quadratischer Spitze
Die Cowie Technology™ PTFE-Pinzetten mit eckiger Spitze sind inert gegenüber praktisch allen chemischen Reagenzien und absolut nicht kontaminierend.
20.65 CHF - 33.80 CHF
Spezifikation
Spitzenform | Quadratisch |
---|---|
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Material | PTFE |
Produkttyp | PTFE-Pinzette |
Ausführung | Glatt |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10510292
|
Cowie Technology™
027.150 |
150 mm |
24.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10281802
|
Cowie Technology™
027.200 |
200 mm |
33.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10282092
|
Cowie Technology™
027.100 |
100 mm |
20.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Chemisch inert
- Nicht kontaminierend
- Verwendbar bis 280 °C
- Hergestellt aus nichtrecycelten PTFE-Materialien mit Zulassungen der FDA- und USP-Klasse VI
Spezifikation
Quadratisch | |
PTFE | |
Glatt | |
Starr |
Je 1 | |
PTFE-Pinzette | |
5 mm |