missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Schlauchanschlussstücke aus PTFE mit GL-Gewinde
Zum Verbinden von Schläuchen und Gefäßen mit Schliffverbindung. BOLA geschliffene GL-Rohrendverbindungen eignen sich ideal zum Einsetzen und Befestigen von Sonden, Thermometern, Tauchrohren oder Kabeln.
Marke: Bohlender™ D570-16
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Verschraubung aus PTFE, für den Übergang von Schliffverbindungen auf GL-Gewinde
- Zur Verbindung von dickwandigen Rohren (z. B. PTFE, PFA, FEP) mit BOLA Laborverschraubungen
- Geschliffener Gelenkkörper mit gedrehten Ringen und Rändelgriff zum Öffnen
- Das Produkt ist nur PTFE ausgesetzt
Spezifikation
Schlauchverbindungsstück mit Muffe und GL-Gewinde | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
−200 °C | |
Hülse, NS 19/26 | |
250 °C |
FDA-konform | |
Zum Anschluss von hartwandigen-Schläuchen | |
Je 1 | |
GL 18 |