Learn More
Fisherbrand™ Dünnwandige Manschette aus PTFE, B-Länge für Europa
Sparen Sie sich mit Einsätzen zwischen den Standard-Glasschliffverbindungen die Verwendung von Fett. Die Fisherbrand™ dünnwandige PTFE-Manschette der B-Länge für Europa eignet sich für niedriges und mittleres Vakuum.
9.15 CHF - 40.05 CHF
Spezifikation
Typ | Dünnwandig |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verhindert ein Verkleben, minimiert den Einsatz von Schmiermitteln |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Glasschliffverbindungen |
Material | PTFE |
Produkttyp | PTFE-Manschette |
Produktcode | Marke | Anzahl Standard-Konusverbindungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Standard-Konusverbindungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11703229
|
Fisherbrand™
|
29/32 |
35.10 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11773219
|
Fisherbrand™
|
14/23 |
30.55 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11783219
|
Fisherbrand™
|
19/26 |
9.15 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11733229
|
Fisherbrand™
|
45/40 |
24.95 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11743229
|
Fisherbrand™
|
50/42 |
27.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11723229
|
Fisherbrand™
|
40/38 |
20.35 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11713229
|
Fisherbrand™
|
34/35 |
14.90 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11793219
|
Fisherbrand™
|
24/29 |
9.55 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11793209
|
Fisherbrand™
|
10/19 |
22.35 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11703219
|
Fisherbrand™
|
43455 |
24.35 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11753229
|
Fisherbrand™
|
55/44 |
29.80 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16285991
|
Fisherbrand™
|
60/64 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
11783209
|
Fisherbrand™
|
43297 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
PTFE-Hülsen werden zwischen die standardmäßigen geschliffenen Glasverbindungen eingesetzt, damit der Einsatz von Fett überflüssig und ein Verkleben verhindert wird.- Selbstlösende Dichtung zur Vermeidung von Verklebungen
- Funktionsfähig bei mittlerem bis geringem Vakuum
- Verwendbar bis zu 280 °C (540 °F)
- Kein Fett mehr erforderlich
- Wanddicke von 0.05 mm
- Die Manschetten sind inert
Spezifikation
Dünnwandig | |
Glasschliffverbindungen | |
PTFE-Manschette | |
0.05 mm |
Verhindert ein Verkleben, minimiert den Einsatz von Schmiermitteln | |
PTFE | |
-200 bis +280 °C |