Learn More
PTFE sheet, 1.6mm (0.063in) thick
Codice prodotto. 15442197
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
300 x 300 mm
Imballaggio:
Shrink-wrapped
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15442197 300 x 300 mm Shrink-wrapped Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15442197 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 045194.HB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 9002-84-0 | (C2F4)n | NaN g/mol
PTFE sheet is used for the manufacture of high-temperature seals, insulators and bearings used in semiconductor, aerospace and chemical processing industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico PTFE sheet
CAS 9002-84-0
Imballaggio Shrink-wrapped
Formula molecolare (C2F4)n
Numero MDL MFCD00084455
Quantità 300 x 300 mm
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
SMILES FC(F)(-*)C(F)(F)-*
Molecular Weight (g/mol) NaN
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.