Learn More
PTFE-Platte, 1.6 mm (0.063 in.) dick, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442197
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
300 x 300 mm
Verpackung:
in Schrumpffolie verpackt
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15442197 300 x 300 mm in Schrumpffolie verpackt 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15442197 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045194.HB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwendet zur Herstellung von Hochtemperaturdichtungen, Isolatoren und Lagern in der Halbleiter-, Luft- und Raumfahrt- und Chemieindustrie.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PTFE sheet
CAS 9002-84-0
Verpackung in Schrumpffolie verpackt
Summenformel (C2F4)n
MDL-Nummer MFCD00084455
Menge 300 x 300 mm
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
SMILES FC(F)(-*)C(F)(F)-*
Molekulargewicht (g/mol) NaN