Learn More
Kartell™ PTFE-Dichtungsband
Zum Schutz aller Arten von Schraubgewinden. Kartell™ Dichtungsband aus PTFE ist für Lebensmittel geeignet.
Marke: Kartell™ 0105300
23.71 CHF gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.13300kg
Beschreibung
- Weißes Dichtband aus kräftigem PTFE
- Blauer Kunststoffhalter für einfache Anwendung
Spezifikation
Zum Schutz aller Arten von Schraubgewinden | |
Weiß | |
5 Packung | |
12 m |
Klebefolie | |
12 mm | |
PTFE |