Learn More
Glindemann™ PTFE-Dichtungsringe für Konusverbindungen (Laborglas)
Artikelnummer. 10636521
Encompass_Preferred
Click to view available options
Größe:
NS 10
NS 12
NS 14
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 45
NS 7
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10636521
Marke: Glindemann™ K14
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für fettfreie Abdichtung von geschliffenen Verbindungen und Stopfen, besonders dicht und besonders sauber. Die Alternative zu geschliffenen Kragen, Griffmanschetten und Stopfen aus PTFE.
  • Luftleckrate <10-8 bis 10-6 mbar l/s (Hochvakuum, Überdruck).
  • Lösemittel-Leckrate in Behältern <0,1 bis 0,03mg/d.
  • Temperaturbeständig von -200 bis +300°C.
  • Der elastische Ring (0,07mm stark) haftet ohne Nut am Schliff, ist wiederverwendbar und passt zu Schliffklammern.
  • Weitere Grössen auf Anfrage.
Spezifikation
Material PTFE
Größe NS 14
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.