Learn More
Cole-Parmer™ PTFE-Siebdichtungen
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
1,27 cm
2,54 cm
3,81 cm
5,08 cm
Netzgröße:
4
10
20
40
100
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Vorfilter vor kritischen Membranfiltern
- Erzeugen von Turbulenzen für eine verbesserte Masse- oder Wärmeübertragung
- Reinigen in Chromatographie-Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Netzgröße | 40 |
| Außendurchmesser (metrisch) | 5,08 cm |
| Material | PTFE |
| Typ | PTFE-Dichtung |