Learn More
Sampling Systems™ PTFE-Schlaufen
Diese PTFE-Schaufeln sind frei von Fugen und bieten eine hervorragende chemische Beständigkeit für Ihre Probenahmeanforderungen.
Marke:  Sampling Systems™ A333-100
Additional Details : Gewicht : 2.88000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15819631
Menge Preis
1 133.69 CHF / 1 Stück
10 109.25 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
11-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus reinen PTFE
  • Entspricht den FDA-Anforderungen und ist USP Klasse VI-konform
  • Abgerundete Ecken zur einfachen Reinigung
  • GMP-konform
  • Erhältlich in zwei Fassungsvermögen – 100 und 500 ml
Spezifikation
Spezifikation
FDA, USP-Klasse VI
GMP-Anwendungen
60 mm
Reines PTFE
Weiß
195 mm
100 ml
Schaufel