Learn More
Sampling Systems™ PTFE-Schlaufen
Diese PTFE-Schaufeln sind frei von Fugen und bieten eine hervorragende chemische Beständigkeit für Ihre Probenahmeanforderungen.
Marke: Sampling Systems™ A333-500
Additional Details : Gewicht : 2.88000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus reinen PTFE
- Entspricht den FDA-Anforderungen und ist USP Klasse VI-konform
- Abgerundete Ecken zur einfachen Reinigung
- GMP-konform
- Erhältlich in zwei Fassungsvermögen – 100 und 500 ml
Spezifikation
Schaufel | |
500 ml | |
FDA, USP-Klasse VI | |
255 mm |
Reines PTFE | |
Weiß | |
GMP-Anwendungen | |
100 mm |