Learn More
JG Finneran Associates™ Dichtungen aus PTFE/Gummi
121.00 CHF - 156.00 CHF
Spezifikation
Material (Auskleidung) | Naturkautschuk |
---|---|
Farbe | Rot |
Menge | 1000 Packung |
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10015580
|
JG Finneran Associates™
604040-08 |
Größe: 8mm |
121.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12422920
|
JG Finneran Associates™
604040-13 |
Größe: 13mm |
156.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Naturkautschuk | |
Rot | |
1000 Packung |