Learn More
Thermo Scientific™ Scheiben mit PTFE-/Gummibeschichtung
Artikelnummer. 11547330 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlussgröße:
12 mm
18 mm
22 mm
Packungsgröße:
72 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussgröße Packungsgröße
11547330 18 mm 72 Stück
11537330 12 mm 72 Stück
11557330 22 mm 72 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11547330 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. TS12418
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific™ Scheiben mit PTFE-/Gummibeschichtung gewährleisten eine hochinerte und reaktionsfreie Versiegelung.
Thermo Scientific™ Scheiben mit PTFE-/Gummibeschichtung gewährleisten eine hochinerte und reaktionsfreie Versiegelung. Sie bestehen aus weißem pharmazeutischem Gummi mit 5 mil PTFE-Beschichtung auf einer Seite und eignen sich hervorragend für die Verwendung als Kappeneinsätze, wenn eine hochinerte, nicht reaktive Versiegelung gewünscht wird. Dichtungsscheiben sind autoklavierbar; kein Integritätsverlust nach 5 h Erhitzen über 100 °C. Es sind mehrere Größen erhältlich, um Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ kleine Reaktionsfläschchen und Thermo Scientific™ Septumfläschchen mit Schraubverschluss anzupassen.
Zusätzliche Produktinformationen
Dicke der Scheiben etwa 60 mil
Die Scheiben sind starr und schwieriger zu durchstechen als Thermo Scientific™ PTFE-/Silikonscheiben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 18 mm
Material PTFE, Naturkautschuk
Menge 72/Packung
Dicke (metrisch) 60 mil
Verschlussgröße 18 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Kleines Reaktionsfläschchen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Produkttyp Scheibe
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.