Learn More
PTFE-Stab, 3.18 mm (0.125 in.) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442177
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
30 cm
Packungsgröße:
30 Zentimeter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15442177 30 cm 30 Zentimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15442177 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045152.BV
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 9002-84-0 | (C2F4)n | NaN g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PTFE rod
Namenshinweis 3.18mm (0.125 in.) dia.
CAS 9002-84-0
Summenformel (C2F4)n
MDL-Nummer MFCD00084455
Menge 30 cm
SMILES FC(F)(-*)C(F)(F)-*
Molekulargewicht (g/mol) NaN
Physikalische Form Stange