Learn More
PTFE-Stab, 12.7 mm (0.5 in.) Durchmesser, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15472217
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
30 cm
Verpackung:
Rörchen
Packungsgröße:
30 Zentimeter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15472217 30 cm Rörchen 30 Zentimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15472217 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045233.BV
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PTFE rod
CAS 9002-84-0
Verpackung Rörchen
Summenformel (C2F4)n
MDL-Nummer MFCD00084455
Menge 30 cm
SMILES FC(F)(-*)C(F)(F)-*
Molekulargewicht (g/mol) NaN