Learn More
Fisherbrand™ Rechtwinkliges PTFE-Verbindungsstück
Artikelnummer. 16295971 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
8 mm
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 16295971
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ rechtwinklige PTFE-Steckverbinder mit Bajonettverschluss sind für den Einsatz mit Schläuchen aus PTFE, VITON, Silikonkautschuk und ähnlichen Materialien geeignet.
  • Bajonettverschluss
  • Reines PTFE
  • Sterilisierbar bei 135 °C
  • Chemische Beständigkeit gesamt
  • Hochrein
  • Nicht kontaminierend
  • Einfach zu reinigen
Spezifikation
Beschreibung Fisherbrand™ rechtwinklige PTFE-Steckverbinder, Armdurchmesser 8 mm x Bohrung 3 mm
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Material PTFE
Zur Verwendung mit PTFE, VITON, Schlauch aus Silikonkautschuk
Anschlussgröße 3 mm