missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ PTFE-Schliff-Verteiler, 1x NS 29/32, 2x NS 29/32

Artikelnummer. 10358891
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
113 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10358891

Marke: Bohlender™ B30202

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Integrierte Spezialmutter zum einfachen Verriegeln und Entriegeln der Schliffverbindung. BOLA Verteiler mit Schliffverbindung verfügen über eine universelle chemische Beständigkeit.

  • Mit geschliffenem Kegel und Buchsengröße 29
  • Alle Schliffmanschetten sind mit einem Bohrungsdurchmesser von10 mm verbunden
  • Bohrungsdurchmesser des Kegels beträgt 16 mm

Spezifikation

Gesamtlänge (metrisch) 113 mm
Produkttyp Zellstoffvertrieb
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt