Learn More
Bohlender™ Propellerrührwellen, PTFE
Marke:  Bohlender™ C378-12
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10419961
Menge Preis
1 289.34 CHF / 1 Stück
6 258.06 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
11-02-2021
Spezifikation
8 mm
350 mm
Propeller Stirrer Shaft
The product is sucked bottom-up, good axial flow with low shear force.
1 Each