Learn More
Bohlender™ PTFE- und PP 3-Wege-Absperrhähne mit Schlauchanschlüssen
Artikelnummer. 10579487
Ansicht ändern
Click to view available options
Stopfenöffnung:
3 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stopfenöffnung Packungsgröße
10579487 3 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10579487 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. E65056
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.30 CHF
    137.20 CHF / 1 Stück
    Sparen 58.10 CHF
    29% Rabatt
Verfügbar ab: 13-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Verteilung von Flüssigkeiten und Gasen und zur schnellen und einfachen Durchflusstrennung.
  • Temperaturbeständig von 0 °C bis +110 °C
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • FDA-Konformität
  • Max. Druck von 2 bar
  • 3-Wege-Absperrhahn mit T-förmiger Bohrung und drei Schlauchanschlüssen zum Anschluss von elastischen Schläuchen (z. B. Viton™, Tygon™ und Silikon)
  • Konischer Absperrhahn, die Dichtheit wird durch Drehen der Mutter auf der Unterseite erhöht
  • Flussrichtung markiert
  • Innendurchmesser 3 mm
  • Passend für Schläuche mit ID 8 mm
  • 9 mm Außendurchmesser der Steckverbinder
Spezifikation
Typ 3-Wege-Sperrhahn
Stopfenöffnung 3 mm
Beschreibung Außenmaße 60 x 41 x 53 mm
Material PTFE
Druck 2 bar max.
Passt für Schlauch-Innendurchmesser 8 mm
Temperatur (metrisch) 0° bis +110 °C
Zertifizierung/Konformität FDA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigkeits- und Gasverteilung
Enthält Klemmmutter