Learn More
Sartorius Membranfilter aus PTFE (Polytetrafluorethylen)
Zur Filterung von Luft und Gasen, selbst bei niedrigen Differenzialdrücken. Sartorius Membranfilter aus PTFE (Polytetrafluorethylen) sind dauerhaft hydrophob mit geringer Adsorption und hervorragender chemischer Kompatibilität. Sie sind in vier Porengrößen und verschiedenen Durchmessern erhältlich.
Marke: Sartorius 11803--25------N
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Zur Filterung von Luft und Gasen, selbst bei niedrigen Differenzialdrücken.Sartorius Membranfilter aus PTFE (Polytetrafluorethylen) sind dauerhaft hydrophob bei geringer Adsorption und hervorragender chemischer Kompatibilität.Sie sind in vier Porengrößen und verschiedenen Durchmessern erhältlich.
Hergestellt aus reinem PTFE für dauerhafte Hydrophobität- Nicht durch Luftfeuchtigkeit benetzt, damit die Luft ungehindert passieren kann
- Ausgezeichnete chemische Verträglichkeit (pH 1 bis 14) und geringe Adsorption (Gamma-Globulin 8 μg/cm²)
- Laboranwendungen:
- Hauptanwendung ist die Luft/Gas-Filtration, auch bei niedrigen Differenzialdrücken
- Ideal auch für die Filtration von Lösungsmitteln und Säuren, gegen die andere Filtertypen nicht beständig sind
(Muss vor der Filtration von wässrigen Medien mit Ethanol oder Methanol benetzt werden)
- Eine Vielzahl von unsterilen, weißen Membranen ohne Gitter:
- Porengrößen von 0.2 μm, 0.45 μm, 1.2 μm und 5.0 μm
- Durchmesser von 13, 25, 37, 47, 50, 90 und 100 mm
- Kann durch Autoklavieren bei 121 oder 134 °C oder mit Ethylenoxid sterilisiert werden
- Großpackung mit 100 Kartons (Kartons mit 25 Stück für 90 oder 100 mm-Filter)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
PTFE | |
1,2 μm | |
80 ml/min (Isopropanol) | |
Hydrophob | |
100 μm | |
25 mm |
0.45 bar | |
Membranmaterial | |
PTFE | |
Nicht steril | |
Luft-/Gasfiltration | |
100/Packung | |
Membranfilter |