Learn More
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperaturfühler, 9 mm Durchmesser
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
500 x 9 mm
600 x 9 mm
700 x 9 mm
900 x 9 mm
Länge (metrisch):
1 m (Kabel)
2 m (Kabel)
3 m (Kabel)
4 m (Kabel)
5 m (Kabel)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sensor - PRT100 Klasse A. TCR = 3850 ppm/°C.
- Kabel - 4-Draht ;2 rot, 2 weiß, PFA-isoliert, mit weißer PFA-Ummantelung
- Kabel mit dem Gehäuse verbunden
- Ansprechzeit - 50 %,6 - 14 Sekunden.
- Mit aufsteckbarer Ferrule
- Ohne Stecker geliefert
- Inert und nicht kontaminierend
- Druckbeständig
- Temperaturbereich von -180 bis +280 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Fisherbrand™ PTFE-Platinum-Widerstandstemperaturfühler |
| Material | PTFE mit PRT100-Sensor |
| Menge | 1 |
| Arten von Sensoren | Prt100 Klasse A. TCR = 3850 ppmC |
| Reaktionszeit | 50 %, 6 bis 14 s |
| Temperaturbereich (metrisch) | -180°bis +280 °C |
| Abmessungen (L x B) | 500 x 9 mm |
| Länge (metrisch) | 3 m (Kabel) |
| Breite (metrisch) | 9 mm |