Learn More
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperaturfühler, 8 mm Durchmesser
Artikelnummer. 16286091 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
200 x 8 mm
300 x 8 mm
400 x 8 mm
Länge (metrisch):
1 m (Kabel)
2 m (Kabel)
3 m (Kabel)
4 m (Kabel)
5 m (Kabel)
Packungsgröße:
1 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Länge (metrisch) Packungsgröße
16286091 300 x 8 mm 5 m (Kabel) 1 Stück
16206091 200 x 8 mm 1 m (Kabel) 1 Stück
16216091 200 x 8 mm 2 m (Kabel) 1 Stück
16226091 200 x 8 mm 3 m (Kabel) 1 Stück
16236091 200 x 8 mm 4 m (Kabel) 1 Stück
16246091 200 x 8 mm 5 m (Kabel) 1 Stück
16256091 300 x 8 mm 2 m (Kabel) 1 Stück
16266091 300 x 8 mm 3 m (Kabel) 1 Stück
16276091 300 x 8 mm 4 m (Kabel) 1 Stück
16246101 400 x 8 mm 2 m (Kabel) 1 Stück
16256101 400 x 8 mm 3 m (Kabel) 1 Stück
16266101 400 x 8 mm 4 m (Kabel) 1 Stück
16276101 400 x 8 mm 5 m (Kabel) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 16286091
Verfügbar ab: 04-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperaturfühler kombinieren die hervorragenden Eigenschaften von PTFE mit der Präzision und Zuverlässigkeit der Temperaturmessung mit Platin-Widerstandsthermometern. Alle Komponenten sind vollständig in reinem PTFE verkapselt. Der Edelstahlkern sorgt für Steifigkeit, lässt sich aber biegen.
  • Sensor - PRT100 Klasse A. TCR = 3850 ppm/°C.
  • Kabel - 4-Draht ;2 rot, 2 weiß, PFA-isoliert, mit weißer PFA-Ummantelung
  • Kabel mit dem Gehäuse verbunden
  • Ansprechzeit - 50 %,6 - 14 Sekunden.
  • Mit aufsteckbarer Ferrule
  • Ohne Stecker geliefert
  • Inert und nicht kontaminierend
  • Druckbeständig
  • Temperaturbereich von -180 bis +280 °C
Spezifikation
Beschreibung Fisherbrand™ PTFE-Platinum-Widerstandstemperaturfühler
Material PTFE mit PRT100-Sensor
Menge 1
Arten von Sensoren Prt100 Klasse A. TCR = 3850 ppmC
Reaktionszeit 50 %, 6 bis 14 s
Temperaturbereich (metrisch) -180°bis +280 °C
Abmessungen (L x B) 300 x 8 mm
Länge (metrisch) 5 m (Kabel)
Breite (metrisch) 8 mm