Learn More
Bohlender™ BOLA™ einseitige PTFE-Dichtung
Artikelnummer. 10461302
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
29 mm
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
10461302 29 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10461302 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. H97522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.25 CHF
    43.39 CHF / 10 Stück
    Sparen 24.86 CHF
    36% Rabatt
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie diese Unterlegscheibe als Dichtung für BOLA Schraubverschlüsse mit Öffnung (Kat.-Nr. H 983-../ H 984-./ H 995-… ) Bohlender™ BOLA™ PTFE-Einseitendichtungen eignen sich auch für Duran Group GL caps (ehemals Schott AG).
  • Silikonring mit PTFE-Unterlegscheibe
  • Nach der Montage kommt das Produkt nur in Kontakt mit PTFE
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbereich: -60 bis +230 °C
  • Verpackungseinheit: Zehn Stück, unterschiedliche Bestellmengen werden auf Faktor 10 aufgerundet
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 29 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für BOLA-Schraubkappen sowie für GL-Kappen geeignet
Länge (metrisch) 9 mm
Menge 100/Packung
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material PTFE
Typ Dichtung, einseitig