Learn More
Bohlender™ BOLA™ einseitige PTFE-Dichtung
Beschreibung
- Silikonring mit PTFE-Unterlegscheibe
- Nach der Montage kommt das Produkt nur in Kontakt mit PTFE
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbereich: -60 bis +230 °C
- Verpackungseinheit: Zehn Stück, unterschiedliche Bestellmengen werden auf Faktor 10 aufgerundet
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für BOLA-Schraubkappen sowie für GL-Kappen geeignet |
| Länge (metrisch) | 6.5 mm |
| Menge | 100/Packung |
| Außendurchmesser (metrisch) | 22 mm |
| Material | PTFE |
| Typ | Dichtung, einseitig |