Learn More
Bohlender™ BOLA™ einseitige PTFE-Dichtung
Artikelnummer. 10368801
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
8 mm
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
10368801 8 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10368801 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. H97506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.67 CHF
    24.52 CHF / 10 Stück
    Sparen 12.15 CHF
    33% Rabatt
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie diese Unterlegscheibe als Dichtung für BOLA Schraubverschlüsse mit Öffnung (Kat.-Nr. H 983-../ H 984-./ H 995-… ) Bohlender™ BOLA™ PTFE-Einseitendichtungen eignen sich auch für Duran Group GL caps (ehemals Schott AG).
  • Silikonring mit PTFE-Unterlegscheibe
  • Nach der Montage kommt das Produkt nur in Kontakt mit PTFE
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbereich: -60 bis +230 °C
  • Verpackungseinheit: Zehn Stück, unterschiedliche Bestellmengen werden auf Faktor 10 aufgerundet
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für BOLA-Schraubkappen sowie für GL-Kappen geeignet
Länge (metrisch) 4.5 mm
Menge 100/Packung
Außendurchmesser (metrisch) 16 mm
Material PTFE
Typ Dichtung, einseitig