Learn More
O-Ring aus PTFE für SciLabware Kugelschliffe
Click to view available options
Bohrlochgröße:
5mm
9 mm
15 mm
20 mm
25 mm
40 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- „Schmiermittelfreie“ sphärische Verbindung
- PTFE-Transportweg ist äußerst beständig gegen chemische Korrosion
- Bis zu Temperaturen von 200 °C verwendbar
- PTFE-beschichteter O-Ring passend für das weibliche Tassenverbindungsstück
- Verbindung kann mit federgelagerten Klemme gesichert werden
Spezifikation
Spezifikation
| Bohrlochgröße | 15 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | RM:RF29-Glasverbindung |
| Menge | Je 1 |
| Außendurchmesser (metrisch) | 18 mm (Schaft) 29 mm (Kugelförmig) |
| Material | PTFE |