Learn More
O-Ring aus PTFE für SciLabware Kugelschliffe
Artikelnummer. 12136230
Click to view available options
Bohrlochgröße:
5mm
9 mm
15 mm
20 mm
25 mm
40 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12136230
Marke: SVL RO13
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit schmiermittelfreier Kugelverbindung Der O-Ring aus Rotulex™ PTFE für Kugelgelenke ist sehr widerstandsfähig gegen chemische Korrosion. Kann bei Temperaturen bis 200 °C verwendet werden. Der PTFE-beschichtete O-Ring passt in eine Buchse, die zusammen mit einem federbelasteten Metallclip gehalten werden kann.
  • „Schmiermittelfreie“ sphärische Verbindung
  • PTFE-Transportweg ist äußerst beständig gegen chemische Korrosion
  • Bis zu Temperaturen von 200 °C verwendbar
  • PTFE-beschichteter O-Ring passend für das weibliche Tassenverbindungsstück
  • Verbindung kann mit federgelagerten Klemme gesichert werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bohrlochgröße 5mm
Zur Verwendung mit (Geräte) RM:RF13-Glasverbindung
Menge Je 1
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm (Schaft) 13 mm (Kugelförmig)
Material PTFE