Learn More
O-Ring aus PTFE für SciLabware Kugelschliffe
Artikelnummer. 12009032
Click to view available options
Bohrlochgröße:
5mm
9 mm
15 mm
20 mm
25 mm
40 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12009032
Marke: SVL RO64
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit schmiermittelfreier Kugelverbindung Der O-Ring aus Rotulex™ PTFE für Kugelgelenke ist sehr widerstandsfähig gegen chemische Korrosion. Kann bei Temperaturen bis 200 °C verwendet werden. Der PTFE-beschichtete O-Ring passt in eine Buchse, die zusammen mit einem federbelasteten Metallclip gehalten werden kann.
  • Mit schmiermittelfreier Kugelverbindung
  • Der PTFE-Pfad ist sehr widerstandsfähig gegen chemische Korrosion
  • Kann bei Temperaturen bis zu 200 °C verwendet werden
  • Der PTFE-beschichtete O-Ring passt in eine Gelenkschale
  • Das Gelenk kann mit einer federbelasteten Metallklemme zusammengehalten werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bohrlochgröße 40 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) RM:RF64 Glass Joint
Länge (metrisch) 45 mm Shank
Menge 1 Ea.
Außendurchmesser (metrisch) 64 mm
Material PTFE
Typ Seal Ring