Learn More
Fisherbrand™ Mikromagnetrührstab aus PTFE
Entwickelt für die kleinsten Behälter. Fisherbrand™ Mikromagnetrührstäbe aus PTFE sind autoklavierbar.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.00900kg
Beschreibung
Entwickelt für die kleinsten Behälter.Fisherbrand™ Mikromagnetrührstäbe aus PTFE sind autoklavierbar.
- In wiederverwendbaren Fläschchen mit Schnappverschluss.
- Zum Rühren in Reagenzgläsern, kleinen Bechergläsern oder anderen Behältern.
- Autoklavierbar.
Spezifikation
2 mm | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
Weiß | |
PTFE | |
Ja | |
5 mm |
PTFE | |
PTFE-Mikrorührstäbchen | |
10/Pckg. | |
Behälter & Gefäße / Heizrührer | |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
Zylindrisch |