Learn More
Cole-Parmer™ PTFE-Verteiler, 2 Auslässe
Artikelnummer. 11705268
Click to view available options
Gesamtlänge (angloamerikanisch):
1.75 Zoll
2 3/8 Zoll
2.75 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11705268
Marke: Cole-Parmer™ 3152105
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Organisieren Sie Ihre Flüssigkeitswege mit diesen thermoplastischen Verteilern.
  • PTFE-Verteiler.
  • Chemisch inertes PTFE eignet sich für die aggressivsten chemischen Lösungen.
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen für viele verschiedene Anwendungen.
Spezifikation
Material PTFE
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 2.75 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 6.99 cm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -200 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -129 °C
Einlass 1/2 in. NPT (F)
Auslassanschluss 3/8 in. FNPT
Breite (metrisch) 3.81 cm
Breite (angloamerikanisch) 1.5 Zoll
Höhe (metrisch) 3.81 cm
Höhe (angloamerikanisch) 1.5 Zoll
Maximaler Druck 120 psi
Max. Operating Temperature (English) 300 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 150 °C
Produkttyp PTFE-Verteiler, 2 Ausgänge