Learn More
Cole-Parmer™ PTFE-Verteiler, 2 Auslässe
Organisieren Sie Ihre Flüssigkeitswege mit diesen thermoplastischen Verteilern.
Marke: Cole-Parmer™ 31521-03
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- PTFE-Verteiler.
- Chemisch inertes PTFE eignet sich für die aggressivsten chemischen Lösungen.
- Erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen für viele verschiedene Anwendungen.
Spezifikation
300 °F | |
120 psi | |
2 3/8 Zoll | |
PTFE-Verteiler, 2 Ausgänge | |
-129 °C | |
1/8 in. FNPT | |
1.25 Zoll | |
1.25 Zoll |
150 °C | |
PTFE | |
6.03 cm | |
-200 °F | |
3/8 in. FNPT | |
3.18 cm | |
3.18 cm |