Learn More
Thermo Scientific™ Geschlossene Deckel mit PTFE-Dichtungseinlage
Description
Thermo Scientific™ Geschlossene Deckel mit PTFE-Dichtungseinlage für Thermo Scientific Flaschen, Gefäße, Kannen und Fläschchen aus Glas für Umweltproben.Es handelt sich um die gleichen hochwertigen Verschlüsse mit PTFE-Dichtungseinlage, die auch für unsere Thermo Scientific Umweltprobenbehälter aus Glas verwendet werden.Die PTFE-Dichtungseinlage ist in den Deckel eingeklebt, damit sie nicht herausfallen oder vom Deckel getrennt werden kann.
- Weißer geschlossener Deckel aus Polypropylen mit eingeklebter PTFE-Dichtungseinlage
- Die Kappe 24-414 verfügt über eine mit PTFE beschichtete Silikoneinlage als zusätzliche Polsterung und besonders sichere Abdichtung zur Verwendung mit Flaschen und VOA-Fläschchen
Im Lieferumfang enthalten:
Deckel mit verklebter Dichtungseinlage
Kompatibel mit:
Für den Einsatz mit den für Umweltproben bestimmten Thermo Scientific Flaschen, Gefäßen, Kannen und Fläschchen aus Glas.
Specifications
Specifications
| Zertifizierungsparameter | Keine |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | Oben geschlossene Kappe |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Karton | 24 |
| Füllstand | Unbehandelt |
| Auskleidungsmaterial | PTFE |
| Halsausführung | 89-400 |
| Zertifizierung/Konformität | Herstellung in einem nach ISO zertifizierten Qualitätsmanagementsystem. |
| Form | Rund |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.