Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Behälter
Artikelnummer. 10291952 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
360 ml
480 ml
1000 ml
2200 ml
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10291952 120 ml 1 Stück
10313502 15 ml 1 Stück
10323502 30 ml 1 Stück
10140342 60 ml 1 Stück
10199901 240 ml 1 Stück
10724143 360 ml 1 Stück
10393882 480 ml 1 Stück
10363602 1000 ml 1 Stück
10660473 2200 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10291952
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Isostatisch aus reinem PTFE geformt. Fisherbrand™ PTFE-Behälter bieten eine dicke Wandkonstruktion.
  • Glatte innere Oberfläche
  • Umfasst eine Verschlusskappe
  • Stapelbar
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 120 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Weiß
Außendurchmesser (metrisch) Hals 57 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 54 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung und Transport gefährlicher Chemikalien
Enthält Verschluss
Höhe (metrisch) mit Verschluss 66 mm
Material PTFE
Max. Temperatur (metrisch) 280 °C
Temperaturbereich (metrisch) -200 bis +280 °C
Dicke (metrisch) 8 mm
Transparenz Nein
Gewicht (metrisch) 155 g
Graduierungen Nr.
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Closure Included Ja
Graduated Nein
Höhe (metrisch) 64 mm
Produkttyp Aufbewahrungsbehälter
Verschlussgröße 69 mm
Durchmesser (metrisch) 72 mm
Verschlusstyp Schraubkappe