Learn More
Horst™ Feuchtigkeitsgeschützte Heizkabel aus PTFE, Modell HST
Artikelnummer. 11943945
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch) Netzkabel:
1,1m
5,5 m
6m
8m
9m
12m
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Netzkabel Packungsgröße
11943945 12m 1 Stück
10619812 1,1m 1 Stück
10007171 5,5 m 1 Stück
10532892 6m 1 Stück
10679422 8m 1 Stück
11933945 9m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11943945 Lieferant Horst™ Lieferanten-Nr. 20805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    277.33 CHF
    169.34 CHF / 1 Stück
    Sparen 107.99 CHF
    38% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Abmessungen (L x B) 12 lm
Abmessungen (L x B x H) 12 lm
Elektrische Anforderungen ∼230 V Spannung
Modell HST
Länge (metrisch) Netzkabel 12m
Produkttyp Feuchtigkeitsbeständiges Heizkabel