Learn More
Horst™ Feuchtigkeitsgeschützte Heizkabel aus PTFE, Modell HST
Artikelnummer. 10679422
Click to view available options
Länge (metrisch) Netzkabel:
1,1m
12m
5,5 m
6m
8m
9m
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10679422
Marke: Horst™ 20803
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 8 lm
Abmessungen (L x B x H) 8 lm
Elektrische Anforderungen ∼230 V Spannung
Modell HST
Länge (metrisch) Netzkabel 8m
Produkttyp Feuchtigkeitsgeschütztes Heizkabel