Learn More
Horst™ Feuchtigkeitsgeschützte Heizkabel aus PTFE, Modell HST 42
Artikelnummer. 10670383
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
1,5m
9m
13m
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10670383 1,5m 1 Stück
10497881 9m 1 Stück
10649042 13m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10670383 Lieferant Horst™ Lieferanten-Nr. 23204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.02 CHF
    66.14 CHF / 1 Stück
    Sparen 40.88 CHF
    38% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 1,5 lm
Abmessungen (L x B x H) 1,5 lm
Länge (metrisch) 1,5m
Elektrische Anforderungen 42 V Spannung
Modell HST 42
Länge (metrisch) Netzkabel 1,5m
Produkttyp Feuchtigkeitsbeständiges Heizkabel